Tlačiť
Ethyl-5-oxazolecarboxylate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Oxazole-5-carboxylic acid
H30179.03 H30179.06
H30179.03EA 64.58 EUR
H30179.03 H30179.06
Ethyl-5-oxazolecarboxylate ≥98%
5-Oxazolecarboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 118994-90-4 Molecular Formula: C4H3NO3 Formula Weight: 113.07 Melting Point: ca 245° dec. MDL No.: MFCD04114931
Vzorec: C₆H₇NO₃
Teplota tavenia: ∼ 245 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114930
Číslo CAS: 118994-89-1