Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate
A19814.22
A19814.14
A19814.22EA
425.59
EUR
A19814.22
A19814.14
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate ≥97%
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 19788-35-3
Molecular Formula: C6H7NO3
Formula Weight: 141.13
Melting Point: 91-92°
Boiling Point: 125°/11mm
MDL No.: MFCD00015895
Vzorec:
C₆H₇NO₃ Teplota varu: 125 °C (11 mmHg) Teplota tavenia: 91…92 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015895 Číslo CAS: 19788-35-3 EINECS: 243-311-9 |