Tlačiť
3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-bromo-5-methylisoxazol-3-amine
B20138.03 B20138.06
B20138.03EA 90.65 EUR
B20138.03 B20138.06
3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole 97%
3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole
Purity: 97% CAS No.: 5819-40-9 Molecular Formula: C4H5BrN2O Formula Weight: 177.02 Melting Point: 73-75° MDL No.: MFCD00052553
Vzorec: C₄H₅BrN₂O
Mw: 177.02 g/mol
Teplota tavenia: 73…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052553
Číslo CAS: 5819-40-9