Tlačiť
3-Amino-4-chloro-1H-indazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-1H-indazol-3-amine
H34143.MD H34143.03 H34143.06
H34143.MDEA 63.38 EUR
H34143.MD H34143.03 H34143.06
3-Amino-4-chloro-1H-indazole 97%
3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₆ClN₃
Teplota tavenia: 157…159 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00663139
Číslo CAS: 20925-60-4