Tin(II) tetrafluoroborate 50% (w/w) vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
89669.A1
89669.D5
89669.A1EA
180.51
EUR
89669.A1
89669.D5
Tin(II) tetrafluoroborate 50% (w/w) vodný roztok
Tin(II) tetrafluoroborate
CAS No.: 13814-97-6
Molecular Formula: B2F8Sn
Formula Weight: 292.30
Physical Form: Liquid
Density: 1.670
Appearance: Colourless
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00054047
Vzorec:
B₂F₈Sn Hustota: 1,670 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00054047 Číslo CAS: 13814-97-6 EINECS: 237-487-6 OSN: 3264 ADR: 8,III |