Lead(II) tetrafluoroborate 50% (w/w) vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
41956.A1
41956.D5
41956.A1EA
322.1
EUR
41956.A1
41956.D5
Lead(II) tetrafluoroborate 50% (w/w) vodný roztok
Lead(II) tetrafluoroborate
CAS No.: 13814-96-5
Molecular Formula: B2F8Pb
Formula Weight: 380.81
Physical Form: Liquid
Density: 1.62
Appearance: Colourless
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00016270
Used in tin-lead electroplating
Vzorec:
B₂F₈Pb Hustota: 1,62 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016270 Číslo CAS: 13814-96-5 EINECS: 237-486-0 OSN: 2922 ADR: 8,III |