Tlačiť
Pyridazine-4-carboxylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Pyridazinecarboxylic acid
H27246.03 H27246.06
H27246.03EA 51.74 EUR
H27246.03 H27246.06
Pyridazine-4-carboxylic acid ≥97%
Pyridazine-4-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 50681-25-9 Molecular Formula: C5H4N2O2 Formula Weight: 124.10 Melting Point: ca 244° dec. MDL No.: MFCD00011576
Vzorec: C₅H₄N₂O₂
Teplota tavenia: ∼ 244 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011576
Číslo CAS: 50681-25-9