Tlačiť
Pyridazine-3-carboxylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H34341.03 H34341.06
H34341.03EA 79.02 EUR
H34341.03 H34341.06
Pyridazine-3-carboxylic acid ≥97%
Pyridazine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₄N₂O₂
Teplota tavenia: ∼ 195 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01646333
Číslo CAS: 2164-61-6