Tlačiť
Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 3-amino-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
H26079.14 H26079.06
H26079.14EA 966.31 EUR
H26079.14 H26079.06
Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 23286-70-6 Molecular Formula: C7H11N3O2 Formula Weight: 169.18 Melting Point: 108° MDL No.: MFCD01210846
Vzorec: C₇H₁₁N₃O₂
Teplota tavenia: 108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01210846
Číslo CAS: 23286-70-6