Tlačiť
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
A11534.06 A11534.14
A11534.06EA 55.35 EUR
A11534.06 A11534.14
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 31037-02-2 Molecular Formula: C7H11N3O2 Formula Weight: 169.18 Melting Point: 97-102° Beilstein Reference: 131200
Vzorec: C₇H₁₁N₃O₂
Mw: 169.18 g/mol
Teplota tavenia: 97…102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051652
Číslo CAS: 31037-02-2