Tlačiť
6-Quinoxalinecarboxylic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Quinoxaline-6-carboxylic acid
H33157.03 H33157.06 H33157.14
H33157.03EA 81.03 EUR
H33157.03 H33157.06 H33157.14
6-Quinoxalinecarboxylic acid 95%
6-Quinoxalinecarboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 6925-00-4 Molecular Formula: C9H6N2O2 Formula Weight: 174.16 Melting Point: 248-251° MDL No.: MFCD01365834
Vzorec: C₉H₆N₂O₂
Mw: 174.16 g/mol
Teplota tavenia: 248…251 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01365834
Číslo CAS: 6925-00-4