2-(Cyclopropylmethoxy)-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
H50139.03
H50139.MD
H50139.03EA
166.63
EUR
H50139.03
H50139.MD
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥97%
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 947191-69-7
Molecular Formula: C15H22BNO3
Formula Weight: 275.16
MDL No.: MFCD07781184
Vzorec:
C₁₅H₂₂BNO₃ Mw: 275.16 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD07781184 Číslo CAS: 947191-69-7 |