Tlačiť
3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L17238.03 L17238.06
L17238.03EA 93.86 EUR
L17238.03 L17238.06
3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol 95%
3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol
Purity: 95% CAS No.: 216393-56-5 Molecular Formula: C12H20OSSi Formula Weight: 240.44 Refractive Index: 1.5210
Vzorec: C₁₂H₂₀OSSi
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318115
Číslo CAS: 216393-56-5