Tlačiť
Trimethylsilyl isothiocyanate ≥94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L03277.06 L03277.14
L03277.06EA 56.56 EUR
L03277.06 L03277.14
Trimethylsilyl isothiocyanate ≥94%
Trimethylsilyl isothiocyanate
Purity: 94% CAS No.: 2290-65-5 Molecular Formula: C4H9NSSi Formula Weight: 131.27 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 29°(84°F) Refractive Index: 1.4820 Odour: Pungent Melting Point: -33° Boiling Point: 143-144° Beilstein Reference: 1745262 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00004797
Vzorec: C₄H₉NSSi
Teplota varu: 143…144 °C
Teplota tavenia: –33 °C
Hustota: 0,932
Teplota vzplanutia: 29 °C (84 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004797
Číslo CAS: 2290-65-5
EINECS: 218-929-7
OSN: 1992
ADR: 3,III