Tlačiť
3-Ethynylthiophene 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H55898.MD H55898.03 H55898.06
H55898.MDEA 44.52 EUR
H55898.MD H55898.03 H55898.06
3-Ethynylthiophene 96%
3-Ethynylthiophene
Vzorec: C₆H₄S
Teplota varu: 152…153 °C
Hustota: 1,098
Teplota vzplanutia: 46 °C (115 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039973
Číslo CAS: 67237-53-0
OSN: 1993
ADR: 3,III