Tlačiť
3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H55101.03 H55101.06 H55101.14
H55101.03EA 32.21 EUR
H55101.03 H55101.06 H55101.14
3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Vzorec: C₁₀H₁₃NSi
Teplota varu: 229 °C
Hustota: 0,922
Teplota vzplanutia: 94 °C (201 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01863744
Číslo CAS: 80673-00-3