Tlačiť
Okadaic acid potassium salt 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
J61791.XS J61791.XG J61791.IX
J61791.XSEA 429.6 EUR
J61791.XS J61791.XG J61791.IX
Okadaic acid potassium salt 98%
Okadaic acid potassium salt
Potent inhibitor of serine/threonine-specific protein phosphatases 1 and 2A (PP1 and PP2A). Does not inhibit tyrosine or alkaline phosphatases
Vzorec: C₄₄H₆₇O₁₃·K
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00214356
Číslo CAS: 155751-72-7
OSN: 3462
ADR: 6.1,I