Tlačiť
Okadaic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
J60155.XS J60155.XG J60155.IX
J60155.XSEA 602.89 EUR
J60155.XS J60155.XG J60155.IX
Okadaic acid ≥98%
Okadaic acid
Vzorec: C₄₄H₆₈O₁₃
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00083455
Číslo CAS: 78111-17-8
OSN: 3462
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,6819