Tlačiť
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33202.MD H33202.06 H33202.03
H33202.MDEA 56.16 EUR
H33202.MD H33202.06 H33202.03
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole 97%
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₈BrN₃
Teplota tavenia: 133…135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09864804
Číslo CAS: 1000018-06-3