Tlačiť
Tri(2-furyl)phosphine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
294800010 294800050
ACRO294800010EA 123.95 EUR
ACRO294800010 ACRO294800050
Tri(2-furyl)phosphine 98%
Tri(2-furyl)phosphine
Vzorec: C₁₂H₉O₃P
Teplota varu: 136 °C (4 mmHg)
Teplota tavenia: 61…64 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00151857
Číslo CAS: 5518-52-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 64 °C
GC ≥97.5 %