Tlačiť
Tropylium tetrafluoroborate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tropyliumtetrafluoroborate, Cyclohepta-2,4,6-trienylium tetrafluoroborate
A14045.06 A14045.14 A14045.22
A14045.06EA 237.06 EUR
A14045.06 A14045.14 A14045.22
Tropylium tetrafluoroborate ≥97%
Tropylium tetrafluoroborate
Purity: 97% CAS No.: 27081-10-3 Molecular Formula: C7H7BF4 Formula Weight: 177.94 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 3574512 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00013402
Vzorec: C₇H₇BF₄
Teplota tavenia: ∼ 240 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013402
Číslo CAS: 27081-10-3
EINECS: 248-214-5
OSN: 1759
ADR: 8,III