Tlačiť
Diethylzinc 15% ∼1.1 mol/l in toluene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
220809-100G 220809-800G
SIAL220809-100GEA 194.14 EUR
SIAL220809-100G SIAL220809-800G
Diethylzinc 15% ∼1.1 mol/l in toluene, Sigma-Aldrich®
Diethylzinc
Vzorec: C₄H₁₀Zn
Číslo MDL: MFCD00009021
Číslo CAS: 557-20-0
EINECS: 209-161-3