Tlačiť
Diethylzinc 1.5 mol/l in toluene, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
377311000 377318000
377311000.EA 224.23 EUR
377311000. 377318000.
Diethylzinc 1.5 mol/l in toluene, AcroSeal®
Diethylzinc
Vzorec: C₄H₁₀Zn
Hustota: 0,913 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009021
Číslo CAS: 557-20-0
EINECS: 209-161-3
OSN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration Complexometric 1.4 to 1.6 M