Tlačiť
Diethylzinc 15% (w/w) 1 M in hexane, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
205511001 205518000
205511001.EA 110.31 EUR
205511001. 205518000.
Diethylzinc 15% (w/w) 1 M in hexane, AcroSeal®
Diethylzinc
Vzorec: C₄H₁₀Zn
Teplota tavenia: 39…28 °C
Teplota vzplanutia: –40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009021
Číslo CAS: 557-20-0
EINECS: 209-161-3
OSN: 3394
ADR: 4.2,
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear to hazy colorless to yellow to grey-brown Solution
Titration Complexometric 0.85 to 1.00 M