Cyclopropylmagnesium bromide 0.5 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H51158.AD
H51158.AE
H51158.ADEA
237.06
EUR
H51158.AD
H51158.AE
Cyclopropylmagnesium bromide 0.5 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Cyclopropylmagnesium bromide
CAS No.: 23719-80-4
Molecular Formula: C3H5BrMg
Formula Weight: 145.28
UN No.: 3399
MDL No.: MFCD00672094
Vzorec:
C₃H₅BrMg Mw: 145.28 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00672094 Číslo CAS: 23719-80-4 OSN: 3399 ADR: 4.3 II |