Tlačiť
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
H35916.03 H35916.06
H35916.03EA 77.71 EUR
H35916.03 H35916.06
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈ClF₃N₂O₂
Mw: 292.65 g/mol
Teplota tavenia: 132…136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01833013
Číslo CAS: 353258-31-8