Tlačiť
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-(Ethylsulphonyl)phenyl)boronic acid, 4-(Ethylsulphonyl)benzeneboronic acid
L17814.03 L17814.MD
L17814.03EA 159.82 EUR
L17814.03 L17814.MD
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid
Purity: 98+% CAS No.: 352530-24-6 Molecular Formula: C8H11BO4S Formula Weight: 214.05 Melting Point: 135-139° MDL No.: MFCD02093076
Vzorec: C₈H₁₁BO₄S
Mw: 214.05 g/mol
Teplota tavenia: 135…139 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093076
Číslo CAS: 352530-24-6