Tlačiť
3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Methanesulphonyl)phenylboronic acid, 3-(Methylsulphonyl)benzeneboronic acid, (3-(Methylsulphonyl)phenyl)boronic acid
H52916.03 H52916.06
H52916.03EA 196.68 EUR
H52916.03 H52916.06
3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 373384-18-0 Molecular Formula: C7H9BO4S Formula Weight: 200.02 Melting Point: 102-110° MDL No.: MFCD03092935
Vzorec: C₇H₉BO₄S
Mw: 200.02 g/mol
Teplota tavenia: 102…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03092935
Číslo CAS: 373384-18-0