Tlačiť
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid, Benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-Benzimidazolecarboxylic acid
A15980.09 A15980.14 A15980.18 A15980.30
A15980.09EA 78.51 EUR
A15980.09 A15980.14 A15980.18 A15980.30
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid ≥98%
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 15788-16-6 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 5686
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Mw: 162.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011555
Číslo CAS: 15788-16-6