(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic Acid, H-D-Tic-OH, D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
H29112.03
H29112.MD
H29112.06
H29112.03EA
284.8
EUR
H29112.03
H29112.MD
H29112.06
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
CAS No.: 103733-65-9
Molecular Formula: C10H11NO2
Formula Weight: 177.20
Optical Rotation: +163° (c=2 in 1N NaOH)
MDL No.: MFCD00144038
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO₂ Mw: 177.2 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00144038 Číslo CAS: 103733-65-9 |