Tlačiť
Borane-tert-butylamine complex, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Boron hydride-tert-butylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
180211-100G 180211-25G
SIAL180211-100GEA 267.95 EUR
SIAL180211-100G SIAL180211-25G
Borane-tert-butylamine complex, Sigma-Aldrich®
Borane-tert-butylamine complex
Vzorec: C₄H₁₄BN
Číslo MDL: MFCD00075635
Číslo CAS: 7337-45-3
EINECS: 230-851-5