Borane-tert-butylamine complex 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Boron hydride-tert-butylamine
L13177.09
L13177.18
L13177.09EA
49.74
EUR
L13177.09
L13177.18
Borane-tert-butylamine complex 97%
Borane-tert-butylamine complex
Purity: 97%
CAS No.: 7337-45-3
Molecular Formula: (CH3)3CNH2.BH3
Formula Weight: 86.98
Melting Point: 96-98°
Beilstein Reference: 4134905
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00075635
Vzorec:
C₄H₁₄BN Teplota tavenia: 96…98 °C Hustota: 0,870 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00075635 Číslo CAS: 7337-45-3 EINECS: 230-851-5 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |