Erbium(III) oxalate decahydrate 99.9%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A18420.06
A18420.14
A18420.22
A18420.06EA
28.92
EUR
A18420.06
A18420.14
A18420.22
Erbium(III) oxalate decahydrate 99.9%
Erbium(III) oxalate decahydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 30618-31-6
Molecular Formula: C6Er2O12.10H2O
Formula Weight: 778.73 (598.58anhy)
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00150142
Vzorec:
C₆Er₂O₁₂·10H₂O Hustota: 2,64 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00150142 Číslo CAS: 30618-31-6 EINECS: 212-764-4 OSN: 3288 ADR: 6.1,III |