Calcium-2-ethylhexanoate (3 - 8% Ca) in 2-ethylhexanoic acid, Superconductor Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Ethylhexanoic acid calcium salt, Calcium 2-ethylhexanoate, 2-Ethylcaproic acid calcium salt
36657.14
36657.06
36657.14EA
172.08
EUR
36657.14
36657.06
Calcium-2-ethylhexanoate (3 - 8% Ca) in 2-ethylhexanoic acid, Superconductor Grade
Calcium-2-ethylhexanoate
CAS No.: 136-51-6
Molecular Formula: C16H30CaO4
Formula Weight: 326.50
Physical Form: Liquid
Odour: Weak, characteristic
MDL No.: MFCD00014001
Vzorec:
C₁₆H₃₀CaO₄ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014001 Číslo CAS: 136-51-6 EINECS: 205-249-0 |