Tlačiť
Calcium-2-ethylhexanoate (3 - 8% Ca) in 2-ethylhexanoic acid, Superconductor Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Ethylhexanoic acid calcium salt, Calcium 2-ethylhexanoate, 2-Ethylcaproic acid calcium salt
36657.14 36657.06
36657.14EA 172.08 EUR
36657.14 36657.06
Calcium-2-ethylhexanoate (3 - 8% Ca) in 2-ethylhexanoic acid, Superconductor Grade
Calcium-2-ethylhexanoate
CAS No.: 136-51-6 Molecular Formula: C16H30CaO4 Formula Weight: 326.50 Physical Form: Liquid Odour: Weak, characteristic MDL No.: MFCD00014001
Vzorec: C₁₆H₃₀CaO₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014001
Číslo CAS: 136-51-6
EINECS: 205-249-0