4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
H28942.03
H28942.06
H28942.03EA
36.57
EUR
H28942.03
H28942.06
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 171364-80-0
Molecular Formula: C14H19BO4
Formula Weight: 262.11
Melting Point: 77-81°
MDL No.: MFCD02179438
Vzorec:
C₁₄H₁₉BO₄ Mw: 262.11 g/mol Teplota tavenia: 77…81 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02179438 Číslo CAS: 171364-80-0 |