Tlačiť
Cyclobutylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
646598-2G 646598-500MG
SIAL646598-2GEA 286 EUR
SIAL646598-2G SIAL646598-500MG
Cyclobutylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Cyclobutylboronic acid
Vzorec: C₄H₉BO₂
Mw: 99.9241 g/mol
Číslo MDL: MFCD06798108
Číslo CAS: 849052-26-2