Tlačiť
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H54521.MD H54521.03 H54521.06
H54521.MDEA 47.33 EUR
H54521.MD H54521.03 H54521.06
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂S
Teplota tavenia: 148…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00141954
Číslo CAS: 7113-10-2