Tlačiť
Methyl vanillate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
138126-100G 138126-25G
SIAL138126-100GEA 507.82 EUR
SIAL138126-100G SIAL138126-25G
Methyl vanillate, Sigma-Aldrich®
Methyl vanillate
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Číslo MDL: MFCD00008438
Číslo CAS: 3943-74-6
EINECS: 223-525-9