Tlačiť
Methyl vanillate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
B24209.06 B24209.14 B24209.22
B24209.06EA 54.95 EUR
B24209.06 B24209.14 B24209.22
Methyl vanillate ≥99%
Methyl vanillate
Purity: 99% CAS No.: 3943-74-6 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 62-66° Boiling Point: 285-287° MDL No.: MFCD00008438
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Teplota varu: 285…287 °C
Teplota tavenia: 62…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008438
Číslo CAS: 3943-74-6
EINECS: 223-525-9