Tlačiť
Methyl vanillate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
160300050 160300250 160301000
ACRO160300050EA 44.52 EUR
ACRO160300050 ACRO160300250 ACRO160301000
Methyl vanillate 99%
Methyl vanillate
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Teplota varu: 285…287 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 64…67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008438
Číslo CAS: 3943-74-6
EINECS: 223-525-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to beige Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %