Ethyl vanillate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L05798.09
L05798.18
L05798.09EA
82.23
EUR
L05798.09
L05798.18
Ethyl vanillate ≥97%
Ethyl vanillate
Purity: 97%
CAS No.: 617-05-0
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 42-46°
Boiling Point: 293°
MDL No.: MFCD00017269
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₄ Teplota varu: 293 °C Teplota tavenia: 42…46 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00017269 Číslo CAS: 617-05-0 EINECS: 210-503-9 |