Tlačiť
N-(4-Bromophenyl)benzenesulphonamide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H55476.MD H55476.03
H55476.MDEA 160.05 EUR
H55476.MD H55476.03
N-(4-Bromophenyl)benzenesulphonamide ≥97%
N-(4-Bromophenyl)benzenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 16468-97-6 Molecular Formula: C12H10BrNO2S Formula Weight: 312.18 MDL No.: MFCD00159375
Vzorec: C₁₂H₁₀BrNO₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00159375
Číslo CAS: 16468-97-6