2-Cyclohexylethylboronic acid pinacol ester 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H31156.03
H31156.06
H31156.03EA
72.6
EUR
H31156.03
H31156.06
2-Cyclohexylethylboronic acid pinacol ester 96%
2-Cyclohexylethylboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 167692-95-7
Molecular Formula: C14H27BO2
Formula Weight: 238.18
MDL No.: MFCD12546193
Vzorec:
C₁₄H₂₇BO₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD12546193 Číslo CAS: 167692-95-7 |