(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Chloro-α-toluenesulphonyl chloride
H26017.03
H26017.06
H26017.03EA
93.86
EUR
H26017.03
H26017.06
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 6966-45-6
Molecular Formula: C7H6Cl2O2S
Formula Weight: 225.10
Melting Point: 93-96°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01631927
Vzorec:
C₇H₆Cl₂O₂S Mw: 225.10 g/mol Teplota tavenia: 93…96 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01631927 Číslo CAS: 6966-45-6 ADR: 8 II |