Tlačiť
High visibility waistcoat, Carpi 9042
Dodávateľ: SIOEN
9042/FC1/1XL 9042/FC1/2XL 9042/FC1/3XL 9042/FC1/L 9042/FC1/M 9042/FY1/1XL 9042/FY1/2XL 9042/FY1/3XL 9042/FY1/L 9042/FY1/M
SIOE9042/FC1/1XLEA 15.34 EUR
SIOE9042/FC1/1XL SIOE9042/FC1/2XL SIOE9042/FC1/3XL SIOE9042/FC1/L SIOE9042/FC1/M SIOE9042/FY1/1XL SIOE9042/FY1/2XL SIOE9042/FY1/3XL SIOE9042/FY1/L SIOE9042/FY1/M
High visibility waistcoat, Carpi 9042
Pracovní oděvy
Weight: 120 g/m²
  • 100% polyester mesh, stitched seams
  • V-neck
  • Closure with touch and close fastening
Weight: 120 g/m²
Certifikácie: EN 471 (2-2)