Tlačiť
VWR®, Sáčky do homogenizátoru
Dodávateľ: VWR Collection
129-0728EA 72.1 EUR
129-0728 129-0729 129-0730 129-0731 129-0732 129-0733 129-0734
VWR®, Sáčky do homogenizátoru
Sáčky Sáčky na odběr moči
široká nabídka PE sterilních sáčků s objemem od 80 do 3500 ml
vhodné pro všechny laboratorní homogenizátory, pro všechny vzorky
  • Sáčky s filtry jsou určeny především pro vláknité vzorky
  • Sáčky s plným filtrem na pastovité vzorky
  • Obyčejné sáčky pro standardní použití
  • Žádné riziko křížové kontaminace
Absence of heavy material : raw material is compliant with the EC/94/62 directive.
Food contact: raw material is compliant with regulation EC N°1935/2004
Based on ISO 11137: Sterilisation of health care products SAL10-3
Certifikácie: Bez obsahu těžkých kovů: použité suroviny splňují požadavky směrnice 94/62/ES
styk s potravinami: splňuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004
sterilizace dle OSO 11137: sterilizace zdravotnických produktů⁻³