Tlačiť
Sodium hydroxide monohydrate, Suprapur®, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06466.0050 1.06466.0500
1.06466.0050EA 169.44 EUR
1.06466.0050 1.06466.0500
Sodium hydroxide monohydrate, Suprapur®, Supelco®
Sodium hydroxide monohydrate
Vzorec: HNaO·1H₂O
Mw: 58.012 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149229
Číslo CAS: 12200-64-5
EINECS: 215-185-5
OSN: 1823
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 1100 g/l (20 °C)
Molar Mass 58.01 g/mol
Boiling Point 1400 °C
pH 14 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material