Tlačiť
Thiosíran sodný 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Synonymá: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
62026010M1000 62026010L0010
LACH62026010M1000EA 11.22 EUR
LACH62026010M1000 LACH62026010L0010
Thiosíran sodný 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
Mw: 158.11
Teplota varu: 100
Teplota tavenia: 48
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003499
Číslo CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844