Tlačiť
Murexide
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Synonymá: Ammonium purpurate, Murexide triturate, Ammonium 5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylideneamino)barbiturate, Purpuric acid ammonium salt
40103IP0G0100 40103IP0G0010
LACH40103IP0G0100EA 131.17 EUR
LACH40103IP0G0100 LACH40103IP0G0010
Murexide
Murexide
Vzorec: C₈H₈N₆O₆
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012777
Číslo CAS: 3051-09-0
EINECS: 221-266-6
Merck Index: 13,06330