Tlačiť
Kryštálová violeť
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
40170DP0G0100 40170DP0G0010 40170DP0G0025
LACH40170DP0G0100EA 0 EUR
LACH40170DP0G0100 LACH40170DP0G0010 LACH40170DP0G0025
Kryštálová violeť
Kryštálová violeť
Vzorec: C₂₅H₃₀ClN₃
Teplota tavenia: 189…194 °C
Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011750
Číslo CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04406